Läs mer
Fisherbrand™ Vägningsskålar av aluminium
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200063783 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,25 ml
50 pmol RNA per reaktion
15 ml
45 ml
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
70 mm
90 mm
Produktkod. 30042343
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vägningsskålen i aluminium kan användas för allmän vägning, dispensering, förvaring, livsmedelsbearbetning, indunstning eller torkning.
  • Designad för fuktbestämningsbalanser med lätt avsmalnande väggar för stapling.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 0,25 ml
Färg Silver
Disponibel Engångsbruk
Material Aluminium
Form Cirkulär
Sterilitet Icke-steril
Typ Vägningsfat
Antal per förpackning 100/Pk.
Tjocklek 0.19 mm
Djup (metriskt) 3.5 mm
Diameter (metrisk) 13 mm