Läs mer
Fisherbrand™ Vägningsskålar i aluminium med räfflad sidor
Produktkod. 11908094 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Diameter (metrisk):
43 mm
57 mm
70 mm
101 mm
Höjd (metrisk):
8 mm
12 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11908094 Intermediär 57 mm 12 mm Paket med 100
11998084 Liten 43 mm 12 mm Paket med 100
11918094 Betydande 70 mm 16 mm Paket med 100
11988084 Betydande 101 mm 8 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11908094
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utformad för att balansera fuktbestämning. Fisherbrand™ Aluminiumskål för vägning och torkning är idealisk för allmän vägning, förvaring, bearbetning eller torkning. Inkluderar fingerflik för slutanvändarens komfort.
  • Idealiskt för provvägning, dosering, förvaring, livsmedelsbearbetning, avdunstning eller torkning
  • Idealiskt som dammskydd för öppna kärl eller som provhållare
  • Tillverkad av oljefritt, lätt aluminium som uppfyller FDA/livsmedelsgodkänd kvalitet
  • Designen inkluderar fingerflik för slutanvändarens komfort
  • Avsmalnande väggar främjar stabil stapling
  • Finns i 4 varianter
    • Båtar: 3 storlekar med krumpade sidor, platta bottnar och fingerflikar som kan etsas för enkel identifiering (100 per pack)
    • Skål: 1 stor storlek, designad för balans med fuktbestämning (50 per pack)
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 34 mL
Färg Silver
Disponibel För engångsbruk
Material Aluminium
Form Rund
Sterilitet Icke-steril
Typ Vägskål
För användning med (applikation) För allmän vägning, dispensering, förvaring, livsmedelsbearbetning, indunstning eller torkning
Inkluderar Finger Tab
Storlek Intermediär
Höjd (metrisk) 12 mm
Diameter (metrisk) 57 mm