Läs mer
Fisherbrand™ Vägningsskålar i aluminium med räfflad sidor
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Idealiskt för provvägning, dosering, förvaring, livsmedelsbearbetning, avdunstning eller torkning
- Idealiskt som dammskydd för öppna kärl eller som provhållare
- Tillverkad av oljefritt, lätt aluminium som uppfyller FDA/livsmedelsgodkänd kvalitet
- Designen inkluderar fingerflik för slutanvändarens komfort
- Avsmalnande väggar främjar stabil stapling
- Finns i 4 varianter
- Båtar: 3 storlekar med krumpade sidor, platta bottnar och fingerflikar som kan etsas för enkel identifiering (100 per pack)
- Skål: 1 stor storlek, designad för balans med fuktbestämning (50 per pack)
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Färg | Silver |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Vägskål |
| För användning med (applikation) | För allmän vägning, dispensering, förvaring, livsmedelsbearbetning, indunstning eller torkning |
| Inkluderar | Finger Tab |
| Visa mer |