Läs mer
Fisherbrand™ Vägningsskålar i aluminium med räfflad sidor
Produktkod. p-8000816 Handla allt Fisherbrand Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Diameter (metrisk):
43 mm
57 mm
70 mm
101 mm
Höjd (metrisk):
8 mm
12 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 11998084
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för fuktbestämningsbalanser. Fisherbrand™ Vägnings- och torkskål i aluminium är idealisk för allmän vägning, förvaring, bearbetning eller torkning. Extra stora, lätta aluminiumskålar mäter 108 mm i diameter. Inkluderar 50 stapelbara engångsfat per förpackning.
  • Idealisk för provvägning, dispensering, förvaring, livsmedelsbearbetning, indunstning eller torkning
  • Även idealiskt som dammskydd för öppna kärl eller som provhållare
  • Tillverkad av oljefri, lätt aluminium som är FDA/livsmedelsklassad
  • Avsmalnande väggar främjar stabil stapling
  • Finns i 4 varianter
    • Båtar: 3 storlekar med krusade sidor, platt botten och fingerflikar som kan etsas för enkel identifiering (100/pack)
    • Fat: 1 stor storlek, designad för fuktighetsbestämningsbalans (50/pack)
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Färg Silver
Disponibel Engångsbruk
Material Aluminium
Form Rund
Sterilitet Non-sterile
Typ Vägningsfat
För användning med (applikation) För allmän vägning, dispensering, förvaring, livsmedelsbearbetning, indunstning eller torkning
Inkluderar Finger Tab
Storlek Liten
Höjd (metrisk) 12 mm
Diameter (metrisk) 43 mm