Beskrivning
Vägningsskålen i aluminium kan användas för allmän vägning, dispensering, förvaring, livsmedelsbearbetning, indunstning eller torkning.
- Designad för fuktbestämningsbalanser med lätt avsmalnande väggar för stapling.
- Oljefri
Genomgått en rigorös rengöringsprocess i tre steg för att avlägsna olja eller rester som bildas för mer tillförlitlig vägning och analys av fuktprov.
- Bearbetas och förpackas i renrumsmiljö
- Parti spårbart
- Volym: 1 ml
- Mått: 0,98 x 0,3 tum. (25 x 7 mm)
- Paket om 50
- Tjocklek: 0,19 mm
- Certifikat för oljefria aluminiumskålar tillgängliga på begäran
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bottenform | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 45 ml |
| Färg | Silver |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Aluminium |
| Form | Cirkulär |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Vägande båt |
| Mått (L x B) | 90 x 7 mm |