Läs mer
Aluminiumtråd, 0,025 mm (0,001 tum) dia, hård, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15406345
Change view
Kvantitet:
1 m
Förpackningsstorlek:
1m
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15406345 1 m 1m
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15406345 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040677.G1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum wire
Namnnotering 0,025 mm (0,001 tum) diameter, Hård, Temper: som ritad
CAS 7429-90-5
Kvantitet 1 m
Odör Luktfritt
Vikt ≈0,0013 g/m
Form Tråd
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Al
MDL-nummer MFCD00134029
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
InChI-nyckel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Al]
IUPAC-namn aluminium
Molekylvikt (g/mol) 26.98
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Procent renhet 99.99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.