Läs mer
Aluminiumtråd, 0,05 mm (0,002 tum) diameter, hård, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11318618
Change view
Kvantitet:
1 m
5 m
10 m
Förpackningsstorlek:
10m
1m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318618 1 m 1m
11328618 5 m 5m
11308618 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11318618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040676.G1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3840.30 SEK
    3057.65 SEK / 1m
    Save 782.65 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Form: Cirka 0,0053 g/m; Temper: som draget | CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7429-90-5
Molekylformel Al
Molekylvikt (g/mol) 26.98
MDL-nummer MFCD00134029
InChI-nyckel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-namn aluminium
LEDER [Al]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum
Färg Silver
Namnnotering Hårt
Utseende Silverfärgad tråd
Densitet 2,7 g/cm3
Kvantitet 1 m
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99,99 % (metallbaserad bas)
Form Tråd
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.