Läs mer
Aluminiumtråd, 2,0 mm (0,08 tum) dia, glödgad, Puratronic™ , 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11312398
Change view
Kvantitet:
1 m
25 m
5 m
Förpackningsstorlek:
1m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312398 1 m 1m
11322398 5 m 5m
11332398 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11312398 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014441.G1
Request Bulk or Custom Format
Form: ca. 8,4 g/m; Temperation: mjuk
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7429-90-5
Molekylformel Al
Molekylvikt (g/mol) 26.98
MDL-nummer MFCD00134029
InChI-nyckel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
LEDER [Al]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum
Färg Silver
Namnnotering Annealed
Utseende Silver-colored wire
Kvantitet 1 m
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99.999% (Metals basis)
Form Wire
IUPAC-namn aluminium
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.