Läs mer
Invitrogen™ Aluora™ Komplett spektral QC-slidekit
Produktkod. 31783781 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
14-slidekit
Produktkod. Kvantitet
31783781 14-slidekit
1 options
Produktkod. 31783781 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AS900
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Detta omfattande bildkit är utformat för spektrala bildinstrument och inkluderar Aluora™ FluoCells bildsetet med en 9-plex Aluora regnbågsbild, enfärgade och vävnadskontrollglas, ett H &E-glas, samt ett MultiSpeck™ kulkalibreringsglas för optisk justering och kalibrering.
Detta omfattande bildkit är utformat för spektrala bildinstrument och inkluderar Aluora™ FluoCells bildsetet med en 9-plex Aluora regnbågsbild, enfärgade och vävnadskontrollglas, ett H &E-glas, samt ett MultiSpeck™ kulkalibreringsglas för optisk justering och kalibrering.
Njurslide-setet Aluora™ FluoCells™ är en monterad FFPE för kontroll av musnjuren för spektral avbildning. Diasen är betsade med kovalenta Aluora färgämnen plus DAPI och monterade i ProLong™ glas för att bevara signalen. Setet innehåller åtta IHC-mål plus DAPI för installation, kalibrering, undervisning och kvalitetskontroll, med praktisk färgning för att visa realistisk kanalseparation och bakgrund. Byggsatserna inkluderar enfärgade kontroller, en ofärgad kontroll, en 9-färgad regnbågsslide, en H &E-slide och en Aluora MultiSpeck™ beadslide för justering och belysningskontroller, även tillgängliga som enskilda komponenter.
Aluora MultiSpeck Spektralkalibreringspärlskivan är en spektral fluorescensstandard kompatibel med fluorescensmikroskop och instrument som samlar in data från standardglasglasglasen för optisk justering och belysningskorrigering över ett brett spektrum av excitationskällor.
Utrustningsalternativen är:
AS900 Aluora™ QC-kit inkluderar 9 enfärgade kontrollslides, 1 ofärgad kontrollslide, 1 rainbow multiplexslide, 1 H &E-dia, plus 2 Aluora™ MultiSpeck™ spektralkalibreringspärlslides; pärltäthet stödjer XY optisk justering av objektiv och in-objektivets belysningskorrigering.
AS901KIT Aluora™ FluoCells™ njurförberedd bildserie inkluderar 9 enfärgade kontrollslides, 1 ofärgad kontrollslide, 1 regnbågslides och 1 H &E-slide (endast vävnadsformat).
Alternativen för en komponent är:
AS903MPS Aluora™ Rainbow-preparerade FluoCells™ slide (endast rainbow multiplex-slide).
F36950 H &E FluoCells™ Preparerad Slide – murint njure (endast H &E slide).
AS902MCS Aluora™ MultiSpeck™ spektralkalibreringsbead slide (endast bead slide).
Aluora MultiSpeck Spektralkalibreringsbildaren har en enhetlig hög densitet av ~4 μm-diameter mikrosfärer som är kompatibla med ett brett spektrum av laserexcitationskällor (350 nm till 810 nm), LED-excitationskällor (375 nm till 730 nm) och standardlysrör. Pärlorna avger fluorescens från 385 nm till 860 nm, vilket gör dem idealiska för optisk justering och belysningskorrigering.
Egenskaper och fördelar
  • Experimentell designhjälp Familj—av fullt monterade FFPE-glasbilder för musint njurkontroll för spektrala avbildningsinstrument, som stödjer mikroskopinstallation, kalibrering, undervisning och löpande kvalitetskontroll.
  • Instrument- och mjukvaruoptimering—Fluorescerande vävnadsglasögon är färgade med kovalenta Aluora™ färgämnen plus DAPI och monterade i ProLong™ glasmontering för att hjälpa till att matcha brytningsindex och bibehålla fluorescenssignalen.
  • Dataanalysträning—Multiplex rainbow format kombinerar åtta IHC-mål plus DAPI (totalt 9 färger) i en enda sektion för ett end-to-end spektralt avblandningsexempel och bildanalys.
  • Byggd för kalibrering och justering—Kompatibel med UV-, violett-, blå-, gul-, grönt-, rött-, djupt rött, fjärrrött och NIR-laserexcitationskällor samt standard fluorescerande excitationslampor.
  • Brett spektralt emissionsområde—avger fluorescens från 385 nm till 860 nm, vilket täcker standard- och långstryksförskjutna fluoroforer.
  • Högdensitetsmikrosfärer—Glasglaset belagt med ett enhetligt lager av ~4 μm i diameter mikrosfärer i en klar cirkel på 13 mm.
Mångsidiga tillämpningar
  • Arbetsflödesutbildning och kvalitetskontroll—De Aluora märkta vävnadsdiabilderna stödjer både experimentella kvalitetskontroller och användarutbildning i bildfångst, spektral avblandning och dataanalys.
  • Spektrala svar från olika filter och linser Den—proprietära fluoroforblandningen i mikrosfärerna efterliknar spektrala egenskaper hos en mängd olika färgämnen, vilket möjliggör fluorescensmätning från nästan vilken kombination av excitations- och emissionsfilter som helst.
  • Belysningskorrigering—Hjälper till med objektiv belysningskorrigering för jämnhet i fluorescenssignalen genom hela det synliga fältet.
  • Bildregistrering—Identifierar skillnader i x-y-bildregistrering vid användning av flera filter, vilket möjliggör optisk justeringskompensation för filtervariationer.
  • Multibandfilter—De multispektrala mikrosfärerna avger flera färger, vilka kan observeras genom multibandsfilter, vilket hjälper till med olika färgkombinationer för en omfattande spektralanalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Fluorescensmikroskopprov
Produktlinje Invitrogen
Kalibreringstyp Fluorescerande spektrala färgkontroller
För användning med (applikation) Rumslig proteomisk avbildning
För användning med (utrustning) Spektrala fluorescerande mikroskop, fluorescerande mikroskop
Färg 9 färger, UV till nära-IR
Detektionsmetod fluorescens
Formatera Standardmikroskopglas
Etikett eller färgämne Aluora Farbämnen, DAPI, H &E
Innehåll och lagring 9 Aluora enkelfärgskontrollslides, 1 ostained kontrollslide, 1 Aluora rainbow multiplexslide, 1 H &E-slide, 2 multispeck kalibreringspärlslides
Kvantitet 14-slidekit
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.