Läs mer
Invitrogen™ Aluora™ MultiSpeck Kalibreringsslide, 2 slides
Product Code. 30565179
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 rutschkana
2 Rutschbilder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30565179 2 Rutschbilder
30565149 1 rutschkana
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30565179 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A40004779
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Aluora MultiSpeck Spektralkalibreringsglaset är en spektral fluorescensstandard kompatibel med alla fluorescensmikroskop och instrument som fångar data från standardglasglasglasen för optisk justering och belysningskorrigering över ett brett spektrum av excitationskällor.
Aluora MultiSpeck Spektralkalibreringsglaset är en spektral fluorescensstandard kompatibel med alla fluorescensmikroskop och instrument som fångar data från standardglasglasglasen för optisk justering och belysningskorrigering över ett brett spektrum av excitationskällor.
Aluora MultiSpeck Spektralkalibreringsbead Slide har en enhetlig hög densitet av ~4 μm-diameter mikrosfärer som är kompatibla med ett brett spektrum av laserexcitationskällor (350 nm till 810 nm), LED-excitationskällor (375 nm till 730 nm) och standardlysrör. Pärlorna avger fluorescens från 385 nm till 860 nm, vilket gör dem idealiska för optisk justering och belysningskorrigeringsuppgifter.
Egenskaper och fördelar
  • Byggd för kalibrering och justering—kompatibel med UV-, violett-, blå-, gult-, grönt-, rött-, djupt rött, fjärrrött och NIR-laserexcitationskällor, samt standard fluorescerande excitationslampor
  • Brett spektralt emissionsområde—avger fluorescens från 385 nm till 860 nm, vilket täcker standard- och långstrakta fluoroforer med stokes-förskjutna hastigheter
  • Högdensitetsmikrosfärer—glasglasglas, belagt med ett enhetligt lager av ~4 μm i diameter på mikrosfärer i en klar cirkel på 13 mm
Mångsidiga tillämpningar
  • Spektrala svar från olika filter och linser Den—proprietära fluoroforblandningen i mikrosfärerna efterliknar spektrala egenskaper hos en mängd olika färgämnen, vilket möjliggör fluorescensmätning från nästan vilken kombination av excitations- och emissionsfilter som helst
  • Belysningskorrigering—möjliggör objektiv belysningskorrigering för jämnhet i fluorescenssignalen genom hela det synliga fältet
  • Bildregistrering—identifierar skillnader i x-y-bildregistrering vid användning av flera filter, vilket möjliggör optisk justeringskompensation för filtervariationer
  • Multibandfilter—De multispektrala mikrosfärerna avger flera färger, vilka kan observeras genom multibandsfilter och ger unika färgkombinationer för omfattande spektralanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Kalibreringssats för mikroskopbildintensitet
Produktlinje MultiSpeck
Kalibreringstyp Fluorescerande mikrosfärslide
För användning med (applikation) Optisk justering och belysningskorrigering
För användning med (utrustning) Fluorescerande mikroskop, bildskanner och rumsligt instrument
Färg Full Spectrum
Detektionsmetod Fluorescerande mikroskopi
Formatera Glasrutschkana
Etikett eller färgämne Full Spectrum
Diameter (metrisk) 4μ m
Innehåll och lagring 2 Rutschbilder
Kvantitet 2 Rutschbilder
Frakt skick Omgivningstemperatur
Show More Show Less
Endast för forskning.