Läs mer
Invitrogen™ Aluora™ Rumslig amplifiering Individuella färgämnen
Produktkod. 30245338
Change view
Konjugera:
Aluora 430
Aluora 488
Aluora 514
Aluora 555
Aluora 594
Aluora 647
Aluora 700
Aluora 750
Excitation/Emission:
427/499 nm
493/518 nm
512/529 nm
553/567 nm
589/615 nm
652/670 nm
687/706 nm
757/783 nm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konjugera Excitation/Emission
30245338 Aluora 430 427/499 nm
30245401 Aluora 488 493/518 nm
30245147 Aluora 514 512/529 nm
30245402 Aluora 555 553/567 nm
30245148 Aluora 594 589/615 nm
30245206 Aluora 647 652/670 nm
30245084 Aluora 700 687/706 nm
30245033 Aluora 750 757/783 nm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30245338 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AS430HRP
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Invitrogen Aluora rumslig amplifiering individuella färgämnen ger en mycket känslig metod för multiplex immunhistokemisk (mIHC) analys för användning i HRP-medierad katalyserad kovalent deposition.
Invitrogen Aluora rumslig amplifiering individuella färgämnen ger en mycket känslig metod för multiplex immunhistokemisk (mIHC) analys för användning i HRP-medierad katalyserad kovalent deposition. Dessa färgämnen möjliggör upp till 8-plex fluorescerande märkning med precision och känslighet –10 200X högre än standard IHC och 2 10–X den för andra tyramid- och CARD-tekniker.
Revolutionerande signalförstärkningsteknik
De Aluora spatiala amplifieringskit representerar ett genombrott inom signalförstärkning för rumslig proteomik. De använder proprietära Aluora reagenser som reagerar med pepparrotsperoxidas (HRP) för att avsätta fotostabila Aluora färgämnen på målproteiner, vilket avsevärt förbättrar signal-till-bakgrundsförhållandet. Denna teknologi möjliggör robust multiplexerat proteindetektion även i utmanande vävnadsprover. Aluora kit kräver 10 –5000X mindre primär antikropp än standard IHC för att uppnå motsvarande signalintensitet.
Aluora spatiala amplifieringsreagenser är optimerade för användning med Prolong Glass Antifade-monteringsmedel och 1 mg/ml Thermo Scientific DAPI-nukleinsyrafärgningar för multiplexanalys.
Aluora reagenser och färgämnen kan köpas individuellt eller i förkonfigurerade kit för att upptäcka mus-, kanin- eller biotinmärkta antikroppar. Rainbow kit är konfigurerat med alla Aluora färger med 4X GAM och 4X GAR sekundära detektionskärnreagenser för 100 objektglas i 8-plex.
Funktioner av Aluora rumsliga amplifieringsreagenser inkluderar:
  • Signalförstärkning för ökad detektionskänslighet
  • Omfattande rumslig analys och avbildningskapacitet för forskning
  • Fluorescerande detektionssystem för multiplexering och kvantitativ analys
  • Flexibla arbetsflödesalternativ som tillgodoser olika experimentella behov
  • Polymeras HRP (PolyHRP) konjugerade sekundära antikroppar som ökar signalen för mål med låg förekomst
  • Högt korsadsorberade sekundära antikroppar som hjälper till att säkerställa målspecifik detektion och bakgrundsreduktion
  • Förbättrad bakgrundsreduktion genom proprietära blockerande reagenser för skarp, tydlig bild
Optimerad för automatisk färgning av objektglas
En stor fördel med Aluora spatiala förstärkningssatser är deras kompatibilitet med automatiska färgfärger direkt ur kartongen. Detta möjliggör fullständig märkning av ett vävnadsobjektglas med en 8-plex Aluora panel på bara 12 16 –timmar.
Eliminerar bakgrund för renare bilder
Aluora spatiala amplifieringskit inkluderar blockerare för att minska endogen peroxidasaktivitet och autofluorescens. Genom att minimera bakgrundsbrus behövs mindre primär antikropp för att generera en stark specifik signal.
Iterativ märkning möjliggör obegränsad multiplexering
Den kovalent bundna Aluora färgämnen är resistenta mot antikroppsavdrivning och förblir starkt fluorescerande genom efterföljande märkningscykler. Detta möjliggör iterativ färgning av många mål med primära antikroppar från samma värdart, en —stor begränsning i traditionell immunhistokemi. Valfritt antal direkt konjugerade primära antikroppar kan också införas efter Aluora märkningen är klar.
Anpassad optimering för olika applikationer
Även om allmänna protokoll tillhandahålls, kräver varje prov optimering för optimala resultat. Vävnadsberedning och bearbetningsmetoder varierar stort och kan djupt påverka färgning. Noggrann optimering av hela arbetsflödet är avgörande för att uppnå multiplexerad data av högsta kvalitet från värdefulla prover. Aluora spatial amplifiering ger ett mångsidigt verktyg för att hantera olika rumsliga proteomikapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Spatial Amplification Dye
Kvantitet 100 reaktioner
För användning med (applikation) Rumslig Proteomics, Immunhistokemi (IHC), IHC-färgning och detektion, Fluorescerande färgning, Immunfluorescens (IF)
Produktlinje Aluora
Konjugera Aluora 430
Detektionsmetod fluorescens
Provtyp FFPE-vävnad
Tillräckligt för Rumslig Proteomics
Excitation/Emission 427/499 nm
Endast för forskning.