Läs mer
Invitrogen™ Aluora™ Rumslig amplifiering Individuella färgämnen
Produktkod. 32214691
Change view
Konjugera:
Aluora 430
Aluora 488
Aluora 514
Aluora 555
Aluora 594
Aluora 647
Aluora 700
Aluora 750
Excitation/Emission:
427/499
427/499 nm
493/518
493/518 nm
512/529
512/529 nm
553/567
553/567 nm
589/615
589/615 nm
652/670
652/670 nm
687/706
687/706 nm
757/783
757/783 nm
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konjugera Excitation/Emission
32214691 Aluora 700 687/706
30245338 Aluora 430 427/499 nm
32214687 Aluora 430 427/499
32214151 Aluora 488 493/518
30245401 Aluora 488 493/518 nm
30245147 Aluora 514 512/529 nm
32214595 Aluora 514 512/529
30245402 Aluora 555 553/567 nm
32214570 Aluora 555 553/567
30245148 Aluora 594 589/615 nm
32214335 Aluora 594 589/615
32214624 Aluora 647 652/670
30245206 Aluora 647 652/670 nm
30245084 Aluora 700 687/706 nm
32214555 Aluora 750 757/783
30245033 Aluora 750 757/783 nm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 32214691 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AS700HRP3PACK
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Invitrogen Aluora rumslig amplifiering individuella färgämnen ger en mycket känslig metod för multiplex immunhistokemisk (mIHC) analys för användning i HRP-medierad katalyserad kovalent deposition.
Invitrogen Aluora rumslig amplifiering individuella färgämnen ger en mycket känslig metod för multiplex immunhistokemisk (mIHC) analys för användning i HRP-medierad katalyserad kovalent deposition. Dessa färgämnen möjliggör upp till 8-plex fluorescerande märkning med precision och känslighet –10 200X högre än standard IHC och 2 10–X den för andra tyramid- och CARD-tekniker.
Revolutionerande signalförstärkningsteknologi
De Aluora rumsliga förstärkningskiten representerar ett framsteg inom signalförstärkning för rumslig proteomik och transkriptomik. De använder proprietära Aluora reagenser som reagerar med pepparrotsperoxidas (HRP) för att deponera fotostabila Aluora färgämnen på målproteiner, vilket avsevärt förbättrar signal-till-bakgrund och hjälper till att minska effekten av vävnadsautofluorescens i vanligt avbildade våglängder. Denna kemi möjliggör robust detektion av multiplexerade markörer även i utmanande vävnadsprover. Aluora kit kräver 10 – 5000 gånger mindre primär antikropp än standard- och multiplex-IHC med enbart antikroppar och uppnår högre eller lika stark signalintensitet.
Aluora Rumsliga förstärkningsreagenser är optimerade för användning med Prolong Glass Antifade-monteringar och 1 mg/ml Thermo Scientific DAPI nukleinsyrafärgningar för multiplexanalys.
Aluora reagenser och färgämnen kan köpas individuellt för användning i IHC- och ISH-arbetsflöden eller i förkonfigurerade kit för att upptäcka antikroppar märkta med mus, kanin eller biotin. Multiplexkiten Aluora levereras som färgbara kit konfigurerade med 3 till 8 färger eller som Aluora regnbågskit är konfigurerat med 8 Aluora färgämnen och 4X GAM och 4X GAR sekundära detektionskärnor för 100 diabilder i 8-plex.
Egenskaper hos Aluora rumsliga förstärkningsreagenser inkluderar:
  • Signalförstärkning för ökad detektionskänslighet
  • Omfattande rumslig analys och bilddiagnostik för forskningsapplikationer
  • Fluorescerande detekteringssystem för multiplexering och kvantitativ analys
  • Flexibla arbetsflödesalternativ som tillgodoser olika experimentella behov
  • Polymeras HRP (PolyHRP) konjugerade sekundära antikroppar som förstärker signalen för mål med låg förekomst.
  • Starkt korsadsorberade sekundära antikroppar som hjälper till att säkerställa målspecifik detektion och bakgrundsreduktion
  • Förbättrad bakgrundsreduktion genom proprietära blockerande reagenser för skarp, klar bildbehandling
Optimerad för automatiserad färgning av diasen
En stor fördel med Aluora rumsliga förstärkningskit är deras kompatibilitet med automatiska slide-stainers direkt ur lådan. Detta möjliggör fullständig märkning av en vävnadsprov med en 8-plex-panel Aluora och DAPI med automatiserad provbehandling utan att gå bort.
Minskad bakgrund för renare bilder
Aluora Rumsliga förstärkningskit inkluderar blockerare för att hjälpa till att minska endogen peroxidasaktivitet och autofluorescens. Genom att adressera autofluorescens och bakgrundsbrus behövs mindre primär antikropp för att generera en ljusstark specifik signal.
Iterativ märkning möjliggör obegränsad multiplexering
De kovalent bundna Aluora färgämnena är resistenta mot antikroppsstripping och förblir starkt fluorescerande genom efterföljande märkningscykler. Detta möjliggör iterativ färgning av många mål med primära antikroppar från samma värdart, —en stor begränsning inom traditionell immunhistokemi. Valfritt antal direkt konjugerade primära antikroppar kan också introduceras efter Aluora att märkningen är klar.
Anpassad optimering för olika tillämpningar
Även om allmänna protokoll tillhandahålls kräver varje prov optimering för optimala resultat. Vävnadsförberedelse- och bearbetningsmetoder varierar mycket och kan ha stor inverkan på färgningen. Noggrann optimering av hela arbetsflödet är avgörande för att uppnå multiplexad data av högsta kvalitet från värdefulla prover. Aluora Rumslig förstärkning erbjuder ett mångsidigt verktyg för att hantera olika tillämpningar inom rumslig proteomik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Färg
Klonalitet Hold (Håll)
Målarter Hold (Håll)
Kvantitet 300 reaktioner
För användning med (applikation) Rumsligt Proteomics, Immunohistokemi (IHC), IHC-färgning och detektion, Fluorescerande färgning, Immunfluorescens (IF)
Produktlinje Aluora
Konjugera Aluora 700
Detektionsmetod fluorescens
Form Lyofiliserat färgämne i skruvförsedda flaskor
Provtyp FFPE-vävnad
Innehåll och lagring 3 Aluora 700 färgflaskor
•-25 °C till -5 °C
•Torka ut och skydda mot ljus.
Förpackningsmängd 3 Pk.
Tillräckligt för Rumslig Proteomics och transkriptomik
Synonym AS700
Excitation/Emission 687/706
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.