Läs mer
Invitrogen™ Aluora™ Rumslig amplifieringsreagenskomponenter
Description
Invitrogen Aluora rumsliga amplifieringsreagenskomponenter tillhandahåller de kritiska reagensen för användning med Aluora rumslig amplifieringsfärgämnen och kit.
Revolutionerande signalförstärkningsteknik
De Aluora spatiala amplifieringskit representerar ett genombrott inom signalförstärkning för rumslig proteomik. De använder proprietära Aluora reagenser som reagerar med pepparrotsperoxidas (HRP) för att avsätta fotostabila Aluora färgämnen på målproteiner, vilket avsevärt förbättrar signal-till-bakgrundsförhållandet. Denna teknologi möjliggör robust multiplexerat proteindetektion även i utmanande vävnadsprover. Aluora kit kräver 10 –5000X mindre primär antikropp än standard IHC för att uppnå motsvarande signalintensitet.
Aluora spatiala amplifieringsreagenser är optimerade för användning med Prolong Glass Antifade-monteringsmedel och 1 mg/ml Thermo Scientific DAPI-nukleinsyrafärgningar för multiplexanalys.
Aluora reagenser och färgämnen kan köpas individuellt eller i förkonfigurerade kit för att upptäcka mus-, kanin- eller biotinmärkta antikroppar. Rainbow kit är konfigurerat med alla Aluora färger med 4X GAM och 4X GAR sekundära detektionskärnreagenser för 100 objektglas i 8-plex.
Funktioner av Aluora rumsliga amplifieringsreagenser inkluderar:
- Signalförstärkning för ökad detektionskänslighet
- Omfattande rumslig analys och avbildningskapacitet för forskning
- Fluorescerande detektionssystem för multiplexering och kvantitativ analys
- Flexibla arbetsflödesalternativ som tillgodoser olika experimentella behov
- Polymeras HRP (PolyHRP) konjugerade sekundära antikroppar som ökar signalen för mål med låg förekomst
- Högt korsadsorberade sekundära antikroppar som hjälper till att säkerställa målspecifik detektion och bakgrundsreduktion
- Förbättrad bakgrundsreduktion genom proprietära blockerande reagenser för skarp, tydlig bild
Optimerad för automatisk färgning av objektglas
En stor fördel med Aluora spatiala förstärkningssatser är deras kompatibilitet med automatiska färgfärger direkt ur kartongen. Detta möjliggör fullständig märkning av ett vävnadsobjektglas med en 8-plex Aluora panel på bara 12 16 –timmar.
Eliminerar bakgrund för renare bilder
Aluora spatiala amplifieringskit inkluderar blockerare för att minska endogen peroxidasaktivitet och autofluorescens. Genom att minimera bakgrundsbrus behövs mindre primär antikropp för att generera en stark specifik signal.
Iterativ märkning möjliggör obegränsad multiplexering
Den kovalent bundna Aluora färgämnen är resistenta mot antikroppsavdrivning och förblir starkt fluorescerande genom efterföljande märkningscykler. Detta möjliggör iterativ färgning av många mål med primära antikroppar från samma värdart, en —stor begränsning i traditionell immunhistokemi. Valfritt antal direkt konjugerade primära antikroppar kan också införas efter Aluora märkningen är klar.
Anpassad optimering för olika applikationer
Även om allmänna protokoll tillhandahålls, kräver varje prov optimering för optimala resultat. Vävnadsberedning och bearbetningsmetoder varierar stort och kan djupt påverka färgning. Noggrann optimering av hela arbetsflödet är avgörande för att uppnå multiplexerad data av högsta kvalitet från värdefulla prover. Aluora spatial amplifiering ger ett mångsidigt verktyg för att hantera olika rumsliga proteomikapplikationer.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Spatial Rainbow Kit med förlängt glas |
| Målarter | Mus, Kanin |
| Kvantitet | 8 x 100 reaktioner |
| För användning med (applikation) | Rumslig Proteomics, Immunhistokemi (IHC), IHC-färgning och detektion, Fluorescerande färgning, Immunfluorescens (IF) |
| Produktlinje | Aluora |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Provtyp | FFPE-vävnad |
| Målspecificitet | Mouse, Rabbit |
| Innehåll och lagring |
|
| Kit Innehåll | Aluora™ Färgämnen, GAM/GAR HRP, Förläng glas, DAPI, Kärnreagenser |
| Show More |
Endast för forskning.