Läs mer
Invitrogen™ Aluora™ Rumslig amplifieringsreagenskomponenter
Product Code. 30245397
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1000 reaktioner
200 reaktioner
8 x 100 reaktioner
Produkttyp:
GAM PolyHRP sekundärreagens
GAR PolyHRP sekundärreagens
SA HRP sekundärt reagens
Sekundär reagens
Spatial Amplification Core Reagent Kit
Spatial Rainbow Kit med förlängt glas
Målspecificitet:
Biotin
Hold (Håll)
Kanin
Mus
Mus, Kanin
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Produkttyp Målspecificitet
30245397 200 reaktioner GAR PolyHRP sekundärreagens Kanin
30245135 200 reaktioner Spatial Amplification Core Reagent Kit Hold (Håll)
30245204 200 reaktioner GAM PolyHRP sekundärreagens Mus
30245340 200 reaktioner SA HRP sekundärt reagens Biotin
30245025 8 x 100 reaktioner Spatial Rainbow Kit med förlängt glas Mus, Kanin
32214331 1000 reaktioner Sekundär reagens Mus
32214210 1000 reaktioner Sekundär reagens Kanin
32214367 1000 reaktioner Sekundär reagens Biotin
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 30245397 Supplier Invitrogen™ Supplier No. AS202HRP
 Begränsad artikel
I lager
Aluora™ Spatial Amplification-reagenskomponenter möjliggör kritiska, färdiga GAM/GAR- och Streptavidin-HRP-reagenser.
Aluora™ Rumsliga förstärkningsreagenskomponenter möjliggör Invitrogen de kritiska, färdiga GAM/GAR- och StreptavidinHRP-sekundärreagens- och buffertkomponenterna för användning med Aluora rumsliga förstärkningsfärger och kit. De sekundära antikropparna är starkt korsabsorberade specifikt för IgG-tunga och lätta kedjor för målarten och har en HRP-täthet som möjliggör hög fluorescerande signal.
Revolutionerande signalförstärkningsteknologi
De Aluora rumsliga förstärkningskiten representerar ett framsteg inom signalförstärkning för rumslig proteomik och transkriptomik. De använder proprietära Aluora reagenser som reagerar med pepparrotsperoxidas (HRP) för att deponera fotostabila Aluora färgämnen på målproteiner, vilket avsevärt förbättrar signal-till-bakgrund och hjälper till att minska effekten av vävnadsautofluorescens i vanligt avbildade våglängder. Denna kemi möjliggör robust detektion av multiplexerade markörer även i utmanande vävnadsprover. Aluora Kits kräver 10 – 5000 gånger mindre primär antikropp än standard- och multiplex-IHC med enbart antikroppar och uppnår högre eller lika hög signalintensitet.
Aluora Rumsliga förstärkningsreagenser är optimerade för användning med Prolong Glass Antifade-monteringar och 1 mg/ml Thermo Scientific DAPI nukleinsyrafärgningar för multiplexanalys.
Aluora reagenser och färgämnen kan köpas individuellt för användning i IHC- och ISH-arbetsflöden eller i förkonfigurerade kit för att upptäcka antikroppar märkta med mus, kanin eller biotin. Multiplexkiten Aluora levereras som färgbara kit konfigurerade med 3 till 8 färgämnen eller som Aluora regnbågskit konfigurerat med 8 Aluora färgämnen och 4X GAM och 4X GAR sekundära detektionskärnkärnor för 100 diabilder i 8-plex.
Egenskaper hos Aluora rumsliga förstärkningsreagenser inkluderar:
  • Signalförstärkning för ökad detektionskänslighet
  • Omfattande rumslig analys och bilddiagnostik för forskningsapplikationer
  • Fluorescerande detekteringssystem för multiplexering och kvantitativ analys
  • Flexibla arbetsflödesalternativ som tillgodoser olika experimentella behov
  • Polymeras HRP (PolyHRP) konjugerade sekundära antikroppar som förstärker signalen för mål med låg förekomst.
  • Starkt korsadsorberade sekundära antikroppar som hjälper till att säkerställa målspecifik detektion och bakgrundsreduktion
  • Förbättrad bakgrundsreduktion genom proprietära blockerande reagenser för skarp, klar bildbehandling
Optimerad för automatiserad färgning av diasen
En stor fördel med Aluora rumsliga förstärkningskit är deras kompatibilitet med automatiska glasfärgare direkt ur kartongen. Detta möjliggör fullständig märkning av ett vävnadsglas med en 8-plexpanel Aluora och DAPI med automatiserad provbehandling utan att gå bort.
Minskad bakgrund för renare bilder
Aluora Rumsliga förstärkningskit inkluderar blockerare för att hjälpa till att minska endogen peroxidasaktivitet och autofluorescens. Genom att hantera autofluorescens och bakgrundsbrus behövs mindre primär antikropp för att generera en ljus specifik signal.
Iterativ märkning möjliggör obegränsad multiplexering
De kovalent bundna Aluora färgämnena är resistenta mot antikroppsstripping och förblir starkt fluorescerande genom efterföljande märkningscykler. Detta möjliggör iterativ färgning av många mål med primära antikroppar från samma värdart—, en stor begränsning i traditionell immunhistokemi. Ett antal direkt konjugerade primära antikroppar kan också introduceras efter Aluora att märkningen är klar.
Anpassad optimering för olika tillämpningar
Även om allmänna protokoll tillhandahålls kräver varje prov optimering för optimala resultat. Vävnadsförberedelse- och bearbetningsmetoder varierar mycket och kan ha stor inverkan på färgningen. Noggrann optimering av hela arbetsflödet är avgörande för att uppnå den högsta kvaliteten på multiplexerade data från värdefulla prover. Aluora Rumslig förstärkning ger ett mångsidigt verktyg för att hantera olika tillämpningar inom rumslig proteomik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp GAR PolyHRP sekundärreagens
Målarter Kanin
Kvantitet 200 reaktioner
För användning med (applikation) Rumsligt Proteomics, Immunohistokemi (IHC), IHC-färgning och detektion, Fluorescerande färgning, Immunfluorescens (IF)
Produktlinje Aluora
Konjugera HRP
Målspecificitet Kanin
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C och skydda mot ljus
Tillräckligt för Rumsligt Proteomics
Endast för forskning.