Läs mer
Alvelestat, MedChemExpress
Beskrivning
Alvelestat (AZD9668) is an orally bioavailable, affinity and selective inhibitor of neutrophil elastase (NE) with a pIC50 value of 7.9 nM, a Ki value of 9.4 nM and a Kd value of 9.5 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alvelestat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 848141-11-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H22F3N5O4S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | AZD9668 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (60.49 mM) |
| Visa mer |