Läs mer
Alverine citrate, MedChemExpress
Produktkod. 16460958
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16460958 5 g 5g
16458508 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16460958 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Alverine citrate is a 5-HT1A receptor antagonist, with an IC50 of 101 nM.
Alverine citrate is a 5-HT1A receptor antagonist, with an IC50 of 101 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alverine citrate
Fysisk form Solid
CAS 5560-59-8
Färg White
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H35NO7
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym NSC 35459
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (211.17 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCN(CCCC1=CC=CC=C1)CCCC2=CC=CC=C2.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molekylvikt (g/mol) 473.56
Formel vikt 473.56
Procent renhet 99.43%