Läs mer
Alverincitrat, Mikromol™
Produktkod. 17992536
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17992536 250 mg
1 options
Produktkod. 17992536 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0454.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Alverincitrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alverine Citrate
CAS 5560-59-8
Analyt- eller komponentnamn Alverine Citrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H27 N . C6 H8 O7
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Alverine Citrate, N-Ethyl-N-(3-phenylpropyl)benzenepropanamine 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), N-Ethyl-3,3'-diphenyldipropylamine citrate (1:1), Alverine citrate, Antispasmin, Calmabel, Gamatran, Gamatran citrate, NSC 35459, Profenine, Prophelan, Proverine, Spacolin, Spasmaverine, Spasmonal
InChI formel InChI=1S/C20H27N.C6H8O7/c1-2-21(17-9-15-19-11-5-3-6-12-19)18-10-16-20-13-7-4-8-14-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-8,11-14H,2,9-10,15-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
LEDER CCN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn N-etyl-3-fenyl-N-(3-fenylpropyl)propan-1-amin; 2-hydroxypropan-1,2,3-triarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 473.56
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 473,2414 g/mol