Läs mer
Alverincitrat, TRC
Produktkod. 30317134
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30317134 1 g
1 options
Produktkod. 30317134 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5757801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alverine Citrate
CAS 5560-59-8
Molekylformel C20 H27 N . C6 H8 O7
Kvantitet 1 g
Synonym Alverine Citrate, N-Ethyl-N-(3-phenylpropyl)benzenepropanamine 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), N-Ethyl-3,3'-diphenyldipropylamine citrate (1:1), Alverine citrate, Antispasmin, Calmabel, Gamatran, Gamatran citrate, NSC 35459, Profenine, Prophelan, Proverine, Spacolin, Spasmaverine, Spasmonal
InChI formel InChI=1S/C20H27N.C6H8O7/c1-2-21(17-9-15-19-11-5-3-6-12-19)18-10-16-20-13-7-4-8-14-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-8,11-14H,2,9-10,15-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
LEDER CCN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn N-etyl-3-fenyl-N-(3-fenylpropyl)propan-1-amin; 2-hydroxypropan-1,2,3-triarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 473.56
Formel vikt 473.2414