Läs mer
Alverine, MP Biomedicals™
Produktkod. 11444771 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444771 25 g 25g
11434771 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444771 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215473225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4690.00 SEK
    4463.41 SEK / 25g
    Save 226.59 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 5560-59-8
Molekylformel C26H35NO7
Molekylvikt (g/mol) 473.566
InChI-nyckel RYHCACJBKCOBTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym alverine citrate, alverine citrate salt, nci 85x, unii-9jfb58yk1e, 9jfb58yk1e, n-ethyl-3,3'-diphenyldipropylamine citrate 1:1, dsstox_cid_25562, dsstox_rid_80959, dsstox_gsid_45562
PubChem CID 21718
ChEBI CHEBI:53785
IUPAC-namn N-etyl-3-fenyl-N-(3-fenylpropyl)propan-1-amin;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra
LEDER CCN(CCCC1=CC=CC=C1)CCCC2=CC=CC=C2.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alverine
Kvantitet 25 g
Formel vikt 473.6
Fysisk form Pulver