Läs mer
Alvespimycin hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16483276
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483276 25 mg -
16454928 10 mg 10mg
16451026 200 mg -
16445706 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16483276 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12024
MedChemExpress Alvespimycin hydrochloride (17-DMAG hydrochloride; KOS-1022; BMS 826476) is a potent inhibitor of Hsp90, binding to Hsp90 with EC50 of 62±29 nM.
Alvespimycin hydrochloride (17-DMAG hydrochloride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alvespimycin hydrochloride
Fysisk form Powder
CAS 467214-21-7
Färg Purple
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H49ClN4O8
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym 17-DMAG hydrochloride KOS-1022 BMS 826476
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (76.55 mM) ∣H2O : 4.76 mg/mL (7.29 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER C/C1=C\C=C/[C@@H]([C@H](/C(C)=C/[C@@H]([C@H]([C@H](C[C@@H](CC(C(C(NC1=O)=CC2=O)=O)=C2NCCN(C)C)C)OC)O[H])C)OC(N)=O)OC.Cl
Molekylvikt (g/mol) 653.21
Formel vikt 653.21
Procent renhet 95.61%