Läs mer
Alvimopan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alvimopan |
| CAS | 156053-89-3 |
| Molekylformel | C25 H32 N2 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Glycine, N-[(2S)-2-[[(3R,4R)-4-(3-hydroxyphenyl)-3,4-dimethyl-1-piperidinyl]methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]-, Glycine, N-[2-[[4-(3-hydroxyphenyl)-3,4-dimethyl-1-piperidinyl]methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]-, [3R-[1(S*),3α,4α]]-, ADL 8-2698, Alvimopan, Entereg, LY 246736 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32N2O4/c1-18-16-27(12-11-25(18,2)21-9-6-10-22(28)14-21)17-20(24(31)26-15-23(29)30)13-19-7-4-3-5-8-19/h3-10,14,18,20,28H,11-13,15-17H2,1-2H3,(H,26,31)(H,29,30)/t18-,20-,25+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1CN(C[C@H](Cc2ccccc2)C(=O)NCC(=O)O)CC[C@@]1(C)c3cccc(O)c3 |
| IUPAC-namn | 2-[[(2S)-2-benzyl-3-[(3R,4R)-4-(3-hydroxyphenyl)-3,4-dimethylpiperidin-1-yl]propanoyl]amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.53 |
| Formel vikt | 424.2362 |