Läs mer
ALW-II-41-27, MedChemExpress
Beskrivning
ALW-II-41-27 is a Eph family tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 11 nM for Eph2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ALW-II-41-27 |
| CAS | 1186206-79-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H32F3N5O2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Eph receptor tyrosine kinase inhibitor |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 47 mg/mL (77.34 mM) |
| LEDER | CC1=C(NC(C2=CC(C3=CC=CS3)=CN=C2)=O)C=C(C(NC4=CC=C(CN5CCN(CC)CC5)C(C(F)(F)F)=C4)=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 607.69 |
| Visa mer |