missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ AM 0902

Beskrivning
AM 0902 is a potent and selective TRPA1 antagonist (IC50 = 0.02 μM for human TRPA1). Exhibits no siginificant activity against human TRPV1 or TRPV4, and rat TRPV1, TRPV3 or TRPM8. Exhibits efficacy in a rat pain model. Orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[[3-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methyl]-1,7-dihydro-7-methyl-6H-purin-6-one |
| CAS | 1883711-97-4 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C17H15ClN6O2 |
| Formel vikt | Observed MW: 370.79 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?