Läs mer
AM-0902, MedChemExpress
Beskrivning
AM-0902 is a potent, selective transient receptor potential A1 (TRPA1) antagonist with IC50s of 71 and 131 nM for rTRPA1 and hTRPA1, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AM-0902 |
| CAS | 1883711-97-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H15ClN6O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (404.54 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C1N(CC2=NC(CCC3=CC=C(Cl)C=C3)=NO2)C=NC4=C1N(C)C=N4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.79 |
| Formel vikt | 370.79 |
| Visa mer |