missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
AM 0902, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-((3-(2-(4-Chlorophenyl)ethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methyl)-1,7-dihydro-7-methyl-6H-purin-6-one |
| CAS | 1883711-97-4 |
| Molekylformel | C17H15ClN6O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | AM 0902, AMG 0902 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15ClN6O2/c1-23-9-19-16-15(23)17(25)24(10-20-16)8-14-21-13(22-26-14)7-4-11-2-5-12(18)6-3-11/h2-3,5-6,9-10H,4,7-8H2,1H3 |
| LEDER | Cn1cnc2N=CN(Cc3onc(CCc4ccc(Cl)cc4)n3)C(=O)c12 |
| IUPAC-namn | 1-[[3-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methyl]-7-methylpurin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.79 |
| Formel vikt | 370.0945 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?