Läs mer
AM-2099, MedChemExpress
Beskrivning
AM-2099 is a potent and selective inhibitor of voltage-gated sodium channel Nav1.7 with an IC50 of 0.16 μM for human Nav1.7.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AM-2099 |
| CAS | 1443373-17-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H13F3N4O3S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (321.57 mM) |
| LEDER | COC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1C2=NC=NC3=CC(S(=O)(NC4=NC=CS4)=O)=CC=C32 |
| Molekylvikt (g/mol) | 466.46 |
| Formel vikt | 466.46 |
| Visa mer |