Läs mer
AM-2394, MedChemExpress
Beskrivning
AM-2394 is a structurally distinct glucokinase activator (GKA). AM-2394 activates glucokinase (GK) with an EC50 of 60 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AM-2394 |
| CAS | 1442684-77-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H25N5O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (70.84 mM) |
| LEDER | O=C(NC)NC1=CC(OC2=CC(C)=CN=C2)=C(C3=CC=C(OCC(C)(O)C)N=C3)C=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 423.47 |
| Formel vikt | 423.47 |
| Visa mer |