Beskrivning
Utmärkt termoreglering för hög reproducerbarhet
- Flerläges kokplatta omrörare för temperaturkänsliga laboratorieapplikationer där exakt och exakt termoreglering av provet krävs för att säkerställa maximal reproducerbarhet
- AM 4 Digital kan anslutas till externa sonder Pt100 och Pt1000 eller VTF för exakt temperaturkontroll av mediet
- När man arbetar med Pt100 och Pt1000 sonder är det möjligt att uppnå exakt uppvärmning av mediet upp till 310 °C med en noggrannhet på± 1,0 °C
- VTF kan termoreglera temperaturen upp till 300 °C med en exceptionell noggrannhet på± 0,5 °C
- Exklusiv CerAlTop™ plattor, gjorda av aluminiumlegering täckt med keramik, säkerställer enastående temperaturhomogenitet och överlägsen motståndskraft mot kemikalier och repor
Maximalt skydd och komfort
- Säkerställer en hög nivå av säkerhet och skydd för laboratorieoperatörer
- Isolerande skivor skyddar de interna elektroniska komponenterna, och det robusta formgjutna aluminiumhöljet gör att AM 4 Digital klarar de mest krävande laboratoriemiljöer och applikationer
- Olika säkerhetsfunktioner, såsom säkerhetskretsar, övertemperaturskydd och sonddetekteringslarm, skyddar användare i deras dagliga verksamhet
- Det är också möjligt att begränsa den maximala driftstemperaturen för att möta de högsta säkerhetsbehoven
- Ett säkerhetsmeddelande ''Hot'' visas när plattans temperatur är över 50 C °och värmefunktionen inte är aktiv
Smart användargränssnitt kombinerat med kraftfull omrörning
- Fyra ljusstarka och lättlästa digitala displayer övervakar konstant temperaturen och omrörningshastigheten
- Ställ in varje position oberoende av varandra med högsta precision
- Hastighetsinställningen sträcker sig från 50 till 1500 rpm, och med den kraftfulla borstlösa motorn är det möjligt att röra om volymer upp till 20 L (H 2 O)
- Utrustad med VELP-konstruerad SpeedServo™ vridmomentkompensationsteknik som säkerställer konstant hastighet även när mediets viskositet ändras
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Keramisk belagd aluminiumlegering |
| Spänning | 230 V |
| Inkluderar | Rör om i värmeplatta med ext. Sond |
| Kroppsmaterial | Epoximålad aluminiumstruktur |
| Storlek | 135 mm dia. |
| Temperatur (metrisk) | Upp till 310 °C |
| Typ | Magnetisk omrörningsplatta |
| Form | Rund |
| Max. Provladdning | 20 L |
| Pluggtyp | EU/UK/AUS/CN |
| Visa mer |