Läs mer
Velp Scientifica™ AM 4 Digital Multi-position Hot Plate Omrörare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30042338 Handla allt Velp Produkter
Change view
Inkluderar:
Endast omrörningsplatta
Rör om i värmeplatta med ext. Sond
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
30042338 Endast omrörningsplatta
30042337 Rör om i värmeplatta med ext. Sond
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30042338 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F20500600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27013.99 SEK
    25905.81 SEK / Paket med 1
    Save 1108.18 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
AM 4 Digital Multi-Pos Plate Omrörare har fyra oberoende plattor in CerAlTop™ , vilket säkerställer exakt termoreglering av medium, hög säkerhet och maximal tillförlitlighet.
Utmärkt termoreglering för hög reproducerbarhet
  • Flerläges kokplatta omrörare för temperaturkänsliga laboratorieapplikationer där exakt och exakt termoreglering av provet krävs för att säkerställa maximal reproducerbarhet
  • AM 4 Digital kan anslutas till externa sonder Pt100 och Pt1000 eller VTF för exakt temperaturkontroll av mediet
  • När man arbetar med Pt100 och Pt1000 sonder är det möjligt att uppnå exakt uppvärmning av mediet upp till 310 °C med en noggrannhet på± 1,0 °C
  • VTF kan termoreglera temperaturen upp till 300 °C med en exceptionell noggrannhet på± 0,5 °C
  • Exklusiv CerAlTop™ plattor, gjorda av aluminiumlegering täckt med keramik, säkerställer enastående temperaturhomogenitet och överlägsen motståndskraft mot kemikalier och repor
Maximalt skydd och komfort
  • Säkerställer en hög nivå av säkerhet och skydd för laboratorieoperatörer
  • Isolerande skivor skyddar de interna elektroniska komponenterna, och det robusta formgjutna aluminiumhöljet gör att AM 4 Digital klarar de mest krävande laboratoriemiljöer och applikationer
  • Olika säkerhetsfunktioner, såsom säkerhetskretsar, övertemperaturskydd och sonddetekteringslarm, skyddar användare i deras dagliga verksamhet
  • Det är också möjligt att begränsa den maximala driftstemperaturen för att möta de högsta säkerhetsbehoven
  • Ett säkerhetsmeddelande ''Hot'' visas när plattans temperatur är över 50 C °och värmefunktionen inte är aktiv
Smart användargränssnitt kombinerat med kraftfull omrörning
  • Fyra ljusstarka och lättlästa digitala displayer övervakar konstant temperaturen och omrörningshastigheten
  • Ställ in varje position oberoende av varandra med högsta precision
  • Hastighetsinställningen sträcker sig från 50 till 1500 rpm, och med den kraftfulla borstlösa motorn är det möjligt att röra om volymer upp till 20 L (H 2 O)
  • Utrustad med VELP-konstruerad SpeedServo™ vridmomentkompensationsteknik som säkerställer konstant hastighet även när mediets viskositet ändras
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk belagd aluminiumlegering
Spänning 230 V
Inkluderar Endast omrörningsplatta
Kroppsmaterial Epoximålad aluminiumstruktur
Storlek 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) Upp till 310 °C
Typ Magnetisk omrörningsplatta
Form Rund
Max. Provladdning 20 L
Pluggtyp EU/UK/AUS/CN
Antal positioner 4
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 50 till 1500 r/min
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 715 x 90 x 270 mm
Visa Digital