Läs mer
Velp Scientifica™ AM 4 Flerläges kokplattaomrörare
Produktkod. 30042336 Handla allt Velp Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU/UK/AUS/CN
Produktkod. Pluggtyp
30042336 EU/UK/AUS/CN
1 options
Produktkod. 30042336 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F20500590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20705.99 SEK
    18338.82 SEK / Paket med 1
    Save 2367.17 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
AM 4 Multi-position Hot Plate Omrörare är en robust, flerpositions varmplatta omrörare med fyra oberoende positioner designad för att garantera säkerhet, kraftfull omrörning och utmärkt uppvärmning för grundläggande applikationer.
Konsekvent omrörnings- och uppvärmningsprestanda
  • Plattomrörare med flera lägen för grundläggande applikationer och en mängd rutinuppgifter i industriella och resursbaserade laboratorier
  • Kraftfull borstlös motor för vardagliga laboratorieapplikationer med omrörningsvolymer upp till 4 bägare på 15 L vardera (H 2 O)
  • Genom att vrida de vänstra rattarna för varje oberoende position är det möjligt att justera plattans temperatur upp till °310 C, medan de högra tillåter inställning av omrörningshastigheten från 100 upp till 1500 rpm
  • Utrustad med VELP-konstruerad SpeedServo™ vridmomentkompensationsteknik som säkerställer konstant hastighet även när mediets viskositet ändras
Lätt att använda, säker och designad för att hålla
  • Toppplattan i aluminiumlegering med en diameter på 135 mm säkerställer temperaturhomogenitet och optimal värmeöverföring över hela ytan
  • Fyra upplysta indikatorer informerar alltid operatören när värmen är på
  • Ikonerna förblir tända när plattans temperatur är över 50 °C, även om instrumentet är avstängt
  • Interna elektroniska delar skyddas av de isolerande skivorna, som tillsammans med det robusta gjutna aluminiumhöljet gör att AM 4 klarar även de mest krävande laboratoriemiljöer och applikationer
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Spänning 230 V
Kroppsmaterial Epoximålad aluminiumstruktur
Storlek 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) Upp till 310 °C
Typ Magnetisk omrörningsplatta
Form Rund
Max. Provladdning 15 L
Pluggtyp EU/UK/AUS/CN
Antal positioner 4
Max. Behållarstorlek 15 L
Omrörningsområde 100 till 1500 r/min
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 715 x 90 x 270 mm
Visa Analog