Läs mer
AM-4668, MedChemExpress
Produktkod. 16417977
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16417977 5 mg
1 options
Produktkod. 16417977 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12585
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress AM-4668 is a GPR40 agonist for type 2 diabetes. EC50s of 3.6 nM and 36 nM for GPR40 in A9 cells (GPR40 IP3 assay) and CHO cells (GPR40 aequorin assay), respectively.
AM-4668 is a GPR40 agonist for type 2 diabetes. EC50s of 3.6 nM and 36 nM for GPR40 in A9 cells (GPR40 IP3 assay) and CHO cells (GPR40 aequorin assay), respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AM-4668
CAS 1011531-27-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H19F3N2O4S
Kvantitet 5 mg
LEDER OC(C[C@H](C1=NOC=C1)C(C=C2)=CC=C2OCC(S3)=C(C)N=C3C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O
Molekylvikt (g/mol) 488.48
Formel vikt 488.48
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation