Läs mer
AM 580, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15476759
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15476759 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15476759 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65155.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.81 SEK
    1468.65 SEK / 10mg
    Save 167.16 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 102121-60-8 | C22H25NO3 | 351.45 g/mol
Retinoidderivat som används för genuttrycksstudier av leukemi-retinsyrareceptor (PHL-RAR) cellinjedifferentiering. AM 580 hämmar tumörproliferation genom att minska nivån av RARγ och aktiverar RARβ . Denna receptor ökar uttrycket av disintegrin och metalloproteas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Retinoidderivat som används för genexpressionsstudier av leukemi-retinsyrareceptor (PHL-RAR) cellinjedifferentiering. AM 580 hämmar tumörproliferation genom att minska nivån av RARγ och aktiverar RARβ . Detta recept
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AM 580
CAS 102121-60-8
Färg Vitt
Molekylformel C22H25NO3
MDL-nummer MFCD00673916
Kvantitet 10 mg
Synonym unii-vz5s5g9zfz, 4-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl carbonyl amino benzoic acid, vz5s5g9zfz, chembl69367, 4-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxamido benzoic acid, benzoic acid,4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carbonyl amino, 4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carbonyl aminobenzoic acid, 4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carboxamido benzoic acid, 4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid, 4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carbonyl amino
Löslighetsinformation Löslig i DMSO (20 mg/ml) eller etanol (10 mg/ml).
InChI-nyckel SZWKGOZKRMMLAJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC(=CC=C12)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
IUPAC-namn 4-[(5,5,8,8-tetrametyl-6,7-dihydronaftalen-2-karbonyl)amino]bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 351.45
PubChem CID 2126
ChEBI CHEBI:64210
Formel vikt 351.44
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.