Läs mer
AM-694 (1-(5-Fluoropentyl)-3-(2-iodobenzoyl)indole) 0.1 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Produktkod. 30464056
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30464056 1 ml
1 options
Produktkod. 30464056 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1275.1712
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AM694
CAS 335161-03-0
Analyt- eller komponentnamn AM694
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C20 H19 F I N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym AM-694, 1-(5-Fluoropentyl)-3-(2-iodobenzoyl)indole
InChI formel InChI=1S/C20H19FINO/c21-12-6-1-7-13-23-14-17(15-8-3-5-11-19(15)23)20(24)16-9-2-4-10-18(16)22/h2-5,8-11,14H,1,6-7,12-13H2
Lösningstyp Single Solution
LEDER FCCCCCn1cc(C(=O)c2ccccc2I)c3ccccc13
IUPAC-namn [1-(5-fluoropentyl)indol-3-yl]-(2-iodophenyl)methanone
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 435.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 435.0495 g/mol