Läs mer
AM-92016 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
AM-92016 hydrochloride is a specific blocker of rectifier potassium current (IK). AM-92016 hydrochloride delays rectifier potassium channel (IK), repolarizes the membrane thereby restricting the duration of the nerve impulse thereby restricting the duration of the nerve impulse.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AM-92016 hydrochloride |
| CAS | 133229-11-5 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H25Cl3N2O4S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 260 mg/mL (537.37 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CS(=O)(NC1=CC=C(OCC(O)CN(CCC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)C)C=C1)=O.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 483.84 |
| Formel vikt | 483.84 |
| Visa mer |