Läs mer
AM095 free acid, MedChemExpress
Produktkod. 16473027
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
500mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16473027 50 mg -
16467046 100 mg -
16459517 5 mg -
16441216 200 mg 200mg
16411806 500 mg 500mg
16406978 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16473027 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16040
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress AM095 (free acid) is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 μM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
AM095 (free acid) is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 μM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AM095 free acid
CAS 1228690-36-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H24N2O5
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 67.3 mg/mL (147.43 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 456.49
Formel vikt 456.49
Procent renhet 98.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation