Läs mer
AM095, MedChemExpress
Beskrivning
AM095 is a selective LPA1 receptor antagonist. The IC50 for AM095 antagonism of LPA-induced calcium flux of human or mouse LPA1-transfected CHO cells is 0.025 and 0.023 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AM095 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1345614-59-6 |
| Färg | Earth Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H23N2NaO5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (174.16 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O[Na])CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1 |
| Visa mer |