Läs mer
AM211, MedChemExpress
Produktkod. 16498257
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16498257 5 mg -
16445558 10 mg 10mg
16436116 100 mg -
16421727 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16498257 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13213
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress AM211 is a potent, selective and orally bioavailable prostaglandin D2 (PGD2) receptor type 2 (DP2) antagonist, with IC50s of 4.9 nM, 7.8 nM, 4.9 nM, 10.4 nM for human, mouse, guinea pig, and rat DP2, respectively.
AM211 is a potent, selective and orally bioavailable prostaglandin D2 (PGD2) receptor type 2 (DP2) antagonist, with IC50s of 4.9 nM, 7.8 nM, 4.9 nM, 10.4 nM for human, mouse, guinea pig, and rat DP2, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AM211
CAS 1175526-27-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H27F3N2O4
Kvantitet 5 mg
Synonym AM211 free acid
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (249.75 mM)
LEDER O=C(O)CC1=CC(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2CN(CC)C(NCC3=CC=CC=C3)=O)=C(OC)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 500.51
Formel vikt 500.51
Procent renhet 98.11%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation