Läs mer
AM251, MedChemExpress
Produktkod. 16469107
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16469107 5 mg
16486766 100 mg
16462617 50 mg
16406528 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16469107 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15443
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress AM251 is a selective cannabinoid 1 (CB1) receptor antagonist with an IC50 of 8 nM. AM251 also acts as a potent GPR55 agonist with an EC50 of 39 nM.
AM251 is a selective cannabinoid 1 (CB1) receptor antagonist with an IC50 of 8 nM. AM251 also acts as a potent GPR55 agonist with an EC50 of 39 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AM251
CAS 183232-66-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H21Cl2IN4O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (45.03 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=NN(C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(C3=CC=C(I)C=C3)=C1C)NN4CCCCC4
Molekylvikt (g/mol) 555.24
Formel vikt 555.24
Procent renhet 98.82%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation