Läs mer
AM580, MedChemExpress
Produktkod. 16480347
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16480347 50 mg
16456707 5 mg
16433998 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16480347 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10475
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress AM580 is a selective RARα agonist with IC50 and EC50 of 8 nM and 0.36 nM, respectively.
AM580 is a selective RARα agonist with IC50 and EC50 of 8 nM and 0.36 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AM580
CAS 102121-60-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H25NO3
Kvantitet 50 mg
Synonym CD336 NSC608001 Ro 40-6055
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 45 mg/mL (128.04 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER CC(CC1)(C)C2=C(C=CC(C(NC3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=O)=C2)C1(C)C
Molekylvikt (g/mol) 351.44
Formel vikt 351.44
Procent renhet 99.46%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death