Läs mer
AM966, MedChemExpress
Produktkod. 16476706
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16476706 100 mg
16456418 10 mg
16439007 5 mg
16422527 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16476706 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15277
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress AM966 is a high affinity, selective, oral LPA1-antagonist, inhibits LPA-stimulated intracellular calcium release (IC50=17 nM).
AM966 is a high affinity, selective, oral LPA1-antagonist, inhibits LPA-stimulated intracellular calcium release (IC50=17 nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AM966
CAS 1228690-19-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H23ClN2O5
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (203.70 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4Cl)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 490.93
Formel vikt 490.93
Procent renhet 98.64%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation