missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Amantadine-d15 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amantadine-d15 |
| CAS | 33830-10-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 2H15 H2 N |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Amantadine D15, 1-Adamantan-d15-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6,11H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D |
| LEDER | [2H]C1([2H])C2([2H])C([2H])([2H])C3([2H])C([2H])([2H])C1([2H])C([2H])([2H])C(N)(C3([2H])[2H])C2([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-pentadecadeuterioadamantan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.34 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?