Läs mer
Amantadinhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30458871
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458871 10 mg
1 options
Produktkod. 30458871 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0564.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amantadine Hydrochloride
CAS 665-66-7
Analyt- eller komponentnamn Amantadine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H17 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Amantadine Hydrochloride, 1-Adamantanamine hydrochloride, Adamantanamine hydrochloride, 1-Adamantamine hydrochloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride, Adamantylamine hydrochloride, Adamin, Adamine, Amantadine hydrochloride, Amazolon, Aminoadamantane hydrochloride, EXP 105-1, Mantadan, Mantadine, Mantadix, Midantan, Midantane, Mydantane, NSC 83653, Symadine, Symmetrel, Virasol, Virofral, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride (1:1), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
IUPAC-namn adamantan-1-amine; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 187.71
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 187,1128 g/mol