Läs mer
Amantadinhydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
Amantadinhydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amantadine Hydrochloride |
| CAS | 665-66-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Amantadine Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C10 H17 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Amantadine Hydrochloride, 1-Adamantanamine hydrochloride, Adamantanamine hydrochloride, 1-Adamantamine hydrochloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride, Adamantylamine hydrochloride, Adamin, Adamine, Amantadine hydrochloride, Amazolon, Aminoadamantane hydrochloride, EXP 105-1, Mantadan, Mantadine, Mantadix, Midantan, Midantane, Mydantane, NSC 83653, Symadine, Symmetrel, Virasol, Virofral, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride (1:1), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H |
| LEDER | Cl.NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
| IUPAC-namn | adamantan-1-amine; hydroklorid |
| Show More |