Läs mer
Amantadinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30137158
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137158 5 g
17912465 100 mg
17914345 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137158 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5758205G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 665-66-7
Molekylformel C10 H17 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 187.71
Synonym 1-Adamantanamine, hydrochloride (8CI), Adamantanamine hydrochloride (6CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, hydrochloride (9CI), 1-Adamantamine hydrochloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride, ADS 5102, Adamantylamine hydrochloride, Adamin, Adamine, Amantadine hydrochloride, Amazolon, Aminoadamantane hydrochloride, EXP 105-1, Mantadan, Mantadine, Mantadix, Midantan, Midantane, Mydantane, NSC 83653, Symadine, Symmetrel, Virasol, Virofral
IUPAC-namn adamantan-1-amine; hydroklorid
LEDER Cl.NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amantadine Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H
Formel vikt 187.1128
Procent renhet >95%