Läs mer
Amaranth (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Neat |
| Formel vikt | 603.9269 |
| InChI-nyckel | VOBHRQFELWTZFS-DXVNCNPQSA-K |
| LEDER | [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)\C2=N\NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O |
| IUPAC-namn | trisodium (4E)-3-oxo-4-[2-(4-sulfonatonaphthalen-1-yl)hydrazin-1-ylidene]-3,4-dihydronaphthalene-2,7-disulfonate |
| Kvantitet | 50 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 604.46 |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Lösningstyp | Neat |