Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Amaranth, 85 %
Produktkod. 10031690 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10031690 25 g Glasflaska 25g
10606154 100 g Glasflaska 100g
10187403 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10031690 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 153030250
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 915-67-3 | C20H11N2Na3O10S3 | 604.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 915-67-3
Molekylformel C20H11N2Na3O10S3
Molekylvikt (g/mol) 604.46
MDL-nummer MFCD00004076
InChI-nyckel VOBHRQFELWTZFS-DXVNCNPQSA-K
Synonym Acid Red 27, C.I. 16185
PubChem CID 6364527
IUPAC-namn trinatrium;3-oxo-4-[(4-sulfonatonaftalen-1-yl)hydrazinyliden]naftalen-2,7-disulfonat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)\C2=N\NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Amaranth
Smältpunkt 218,0 °C till 220,0 °C
Namnnotering Pure
Analysprocentintervall 85%
Merck Index 15, 369
Löslighetsinformation Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol and propylene glycol, slightly soluble in alcohol, insoluble in most organic solvents
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 604.46
Procent renhet 85%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
UV_Vis 80% min.
Färg Brun till brun/röd
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Amaranth
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.