Läs mer
Emma Safety Footwear Amazone skyddsskor
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
- Olja Nubuck konstruktion
- GripForce™ Easy Twist yttersula
- 3M™ Reflekterande rand
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver för torrare, fräschare fötter
- Sanerat
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 20345:2011 |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Svart |
| Design | Amazone |
| Liner material | Hydro-Tec™ Sanerat silver |
| Material | Oljad Nubuck |
| Storlek | 35 |
| Tåmaterial | Stål |