Läs mer
Emma Safety Footwear Amazone XXD Skyddsskor
Produktkod. 15995150
Change view
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15995150 43
15955150 39
15965150 40
15975150 41
15985150 42
15905160 44
15915160 45
15925160 46
15935160 47
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15995150 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM33603643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1761.24 SEK
    1225.95 SEK / 1 par
    Save 535.29 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
En säker, väl skyddad sko med en robust ståltå. Amazones XXD:s ''klibbiga grepp'' nitrilgummi, Vibram designad sula är mycket motståndskraftig mot extrema temperaturer och frätande kemikalier.
  • S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
  • Nubuck olja
  • Värmebeständig yttersula
  • 3M™ Reflekterande rand
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver för torrare, fräschare fötter
  • Sanerat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Förslutningstyp Snören
Färg Svart
Design Amazone XXD
Liner material Hydro-Tec™ Sanerat silver
Material Oljad Nubuck
Storlek 43
Tåmaterial Stål