Läs mer
Ambenonium Dichloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ambenonium Chloride |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Formel vikt | 606.2062 |
| Molekylvikt (g/mol) | 608.47 |