missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ambenonium Dichloride, TRC

Produktkod. 18091110
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18091110 250 mg -
18083310 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18091110 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA575875250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 115-79-7
Molekylformel C28 H42 Cl2 N4 O2 . 2 Cl
Synonym Benzenemethanaminium, N,N'-[(1,2-dioxo-1,2-ethanediyl)bis(imino-2,1-ethanediyl)]bis[2-chloro-N,N-diethyl-, chloride (1:2)∣Ammonium, [oxalylbis(iminoethylene)]bis[(o-chlorobenzyl)diethyl-, dichloride (8CI)∣Benzenemethanaminium, N,N'-[(1,2-dioxo-1,2-ethanediyl)bis(imino-2,1-ethanediyl)]bis[2-chloro-N,N-diethyl-, dichloride (9CI)∣[Oxalylbis(iminoethylene)]bis[(o-chlorobenzyl)diethylammonium chloride] (6CI,7CI)∣Ambenonium chloride∣Ambenonium dichloride∣Ambestigmin chloride∣Misuran∣Mysuran∣Mysuran chloride∣Mytelase∣Mytelase chloride∣N,N'-Bis-(2-diethylaminoethyl)oxamide bis-2-chlorobenzylchloride∣N,N'-Bis-2-[(2-chlorobenzyl)diethylammonium chloride]-ethyloxamide∣Oxamizil∣Oxazil∣Oxazyl∣Win 8077

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ambenonium Chloride
Kvantitet 250 mg
Frakt skick Room Temperature
Formel vikt 606.2062
Molekylvikt (g/mol) 608.47
InChI-nyckel DXUUXWKFVDVHIK-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Cl-].[Cl-].CC[N+](CC)(CCNC(=O)C(=O)NCC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1Cl)CC1=CC=CC=C1Cl
IUPAC-namn [(2-chlorophenyl)methyl](2-{[(2-{[(2-chlorophenyl)methyl]diethylazaniumyl}ethyl)carbamoyl]formamido}ethyl)diethylazanium dichloride
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.